Läs mer
Micronova™ Renrum NovaSqueegee™
Handla allt Micronova Produkter
Produkttyp:
Gummiskrapa
Skrapa
Skrapblad
Material:
Elektropolerat rostfritt stål (304)
Gummi
Polyvinylacetat
Längd (engelska):
12 tum
30,08 cm
18 tum
22 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
The Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ is a stainless steel tool that comes standard with a replaceable rubber blade and features a Quick Disconnect handle attachment for optional use with the SSU series handles.
- Stainless steel squeegee tool with a rubber blade
- Designed to clean windows, screens, floors and walls in the cleanroom
- Made with 304 electropolished stainless steel
- Rubber replacement blades available
- Available in 12, 18 and 22-inch (30, 45, 55 cm) sizes
- Quick disconnect handle attachment
- Optional use with SSU series Universal Handles
- Entire unit is autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Gummiskrapa |
| Färgkodad | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (utrustning) | NovaSqueegee |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Längd (metrisk) | 45.7 cm |
| Material | Polyvinylacetat |
| Bredd (engelska) | 0.75 in. |
| Bredd (metrisk) | 1.9 cm |