Läs mer
Micronova™ Renrum NovaSqueegee™
Handla allt Micronova Produkter
Produkttyp:
Gummiskrapa
Skrapa
Skrapblad
Material:
Elektropolerat rostfritt stål (304)
Gummi
Polyvinylacetat
Längd (engelska):
12 tum
30,08 cm
18 tum
22 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De Micronova Renrum NovaSqueegee™ är ett verktyg i rostfritt stål som levereras som standard med ett utbytbart gummiblad och har en Quick Disconnect-handtagsfäste för valfri användning med SSU-seriens handtag.
- Skrapverktyg i rostfritt stål med gummiblad
- Designad för att rengöra fönster, skärmar, golv och väggar i renrummet
- Tillverkad av 304 elektropolerat rostfritt stål
- Ersättningsblad av gummi finns tillgängliga
- Finns i storlekarna 12, 18 och 22 tum (30, 45, 55 cm)
- Snabbkopplingshandtagsfäste
- Valfri användning med SSU-seriens universella handtag
- Hela enheten är autoklaverbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrapblad |
| Färgkodad | No |
| Typ av handtag | None |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Svart |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | För rengöring av fönster |
| För användning med (utrustning) | NovaSqueegee |
| Längd (engelska) | 22 tum |
| Visa mer |