Läs mer
Micronova™ Renrumspennor
Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Bläck med låg natriumhalt
De Micronova Kulspetspennor för renrum, med låg natriumbläck och låga partiklar, är designade för dokumentation och märkning i renrum och aseptiska miljöer. Gammabestrålade pennor är lämpliga för Aseptic ISO 5 och andra rena produktionsområden.
- Kulspetspennor för renrum med outplånligt bläck med låg natriumhalt
- Designad för dokumentation och märkning i renrum
- Vit, högdensitetshylsa av polypropen
- Håller upp till IPA, blekmedel och fenolavtorkning
- Tillval med tak eller indragbar
- Svart, blått eller rött bläck
- Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska miljöer
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| Färg | Blått |
| Beskrivning | Capped |
| Längd (engelska) | 5,75 tum. |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Renrum och aseptisk miljö Dokumentation och märkning |
| Produkttyp | Renrumspenna |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tipsstil | 0,7 mm punktspets |