Läs mer
Fisherbrand™ Renrumsvinyltejp, 12,7 mm (0,5 tum)
Produktkod. p-7203035 Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Genomskinlig
Gult
Lila
Ljusblå
Ljusgrön
Mörkblå
Mörkgrön
Orange
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13178585
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna renrumstejp i vinyl är lindad på en plastkärna, kan skrivas på med en renrumspenna och är idealisk för färgkodning, golvmärkning och lätt industriell användning i ren konstruktion och renrumsstöd.
För lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd
De Fisherbrand Allmänt ändamål Vinyl Cleanroom Tape bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål utan att lämna kvar limrester när den tas bort. Bearbetad i en kontrollerad miljö är denna tejp designad för lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd.
  • Formbar vinyltejp med gummilim
  • Bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål
  • Lämnar inga limrester när den tas bort
  • Idealisk för färgkodning, golvmärkning och allmän användning i renrummet
  • Kan skrivas på med renrumspenna
  • Bearbetas i en kontrollerad miljö
  • Lindad på en plastkärna och ärm förpackad
  • Alla rullar är 36 yd. lång (33 m)
Uppfyllande
Uppfyller federala specifikationer PPP-T-66E och CID AA 1689A
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Gummi
Beläggning Vinyl
Färg Mörkblå
Avsluta Matte
Formatera Tejpa
Material Vinyl
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Mått (LxB) 33 mx 12,7 mm (36 yd. x 0,5 tum)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.70 mm