Läs mer
Micronova™ Renrumsvinyltejp, 25,4 mm (1 tum)
Produktkod. 12803662 Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Ljusgrön
Mörkblå
Mörkgrön
Orange
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12803662
Brand: Micronova™ CR100PC1DG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna renrumstejp i vinyl med gummilim är extremt formbar, vilket gör den idealisk för färgkodning, markering och tätning av böjda och oregelbundna ytor.
Bearbetas för applikationer i och runt renrum
The Micronova Cleanroom Vinyl Tape offers a clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces and the matte finish can be written on with a cleanroom pen. Special processing and packaging techniques ensure low particles and extractable ion counts for applications in and around the cleanroom.
  • Vinyl tape with synthetic rubber adhesive
  • Clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces
  • Ideal for taping and sealing curved and irregular surfaces
  • Matte finish can be written on with a cleanroom pen
  • Specially processed and packaged for the cleanroom
  • Available in a variety of colors and widths
  • Individually packaged in a polyethylene bag
  • 36 yards wound on a 3 in. plastic core
Beställningsinfo
Available in red, yellow, white, black, brown, dark blue, dark green, light blue, light green, orange, purple, and transparent in 36 yd. long (33m) rolls. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733 for ordering information on colors not shown here.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Typ av lim Rubber
Beläggning Vinyl
Färg Mörkgrön
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Vinyl, Synthetic Rubber
Produkttyp Cleanroom Tape
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Sealing, Color Coding, Labeling, Batching
Temperaturområde (engelska) 60°F to 80°F
Temperaturområde (metriskt) 16°C to 27°C
Mått (LxB) 33 m x 25.4 mm (36 yd. x 1 in.)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 1 in.
Bredd (metrisk) 25.4 mm