Läs mer
Micronova™ Renrumsvinyltejp, 25,4 mm (1 tum)
Handla allt Micronova ProdukterDescription
Bearbetas för applikationer i och runt renrum
De Micronova Cleanroom Vinyl Tape ger en ren peeling från waferpatroner och renrumsarbetsytor och den matta finishen kan skrivas på med en renrumspenna. Speciella bearbetnings- och förpackningstekniker säkerställer låga partiklar och extraherbara jonantal för applikationer i och runt renrummet.
- Vinyltejp med syntetgummilim
- Rengör skalet från waferpatroner och renrumsarbetsytor
- Idealisk för tejpning och tätning av böjda och oregelbundna ytor
- Matt finish kan skrivas på med en renrumspenna
- Speciellt bearbetad och förpackad för renrummet
- Finns i en mängd olika färger och bredder
- Individuellt förpackad i en polyetenpåse
- 36 yards lindad på en 3 tums plastkärna
Order Info
Finns i rött, gult, vitt, svart, brunt, mörkblått, mörkgrönt, ljusblått, ljusgrönt, orange, lila och transparent i 36 yd. långa (33m) rullar. Kontakta din Fisher Safety-kundtjänstrepresentant på 1-800-772-6733 för beställningsinformation om färger som inte visas här.
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Typ av lim | Gummi |
| Beläggning | Vinyl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Tejpa |
| Material | Vinyl, Syntetgummi |
| Produkttyp | Renrumstejp |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Tillämpningar för försegling, färgkodning, märkning, dosering och livsmedelsbearbetning |
| Show More |