Läs mer
Fisherbrand™ Renrumsvinyltejp, 38 mm (1,5 tum)
Produktkod. 13188605 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Brun
Genomskinlig
Gult
Lila
Ljusblå
Ljusgrön
Mörkblå
Mörkgrön
Orange
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13188605
Brand: Fisherbrand™ EGVFP15YE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna renrumstejp i vinyl är lindad på en plastkärna, kan skrivas på med en renrumspenna och är idealisk för färgkodning, golvmärkning och lätt industriell användning i ren konstruktion och renrumsstöd.
För lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd
The Fisherbrand General Purpose Vinyl Cleanroom Tape forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel without leaving adhesive residue behind, when removed. Processed in a controlled environment, this tape is designed for light industrial use, clean construction and cleanroom support.
  • Conformable vinyl tape with rubber adhesive
  • Forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel
  • Does not leave adhesive residue when removed
  • Ideal for color coding, floor marking and general use in the cleanroom
  • Can be written on with cleanroom pen
  • Processed in a controlled environment
  • Wound on a plastic core and sleeve bagged
  • All rolls are 36 yd. long (33 m)
Compliance
Complies with Federal Specifications PPP-T-66E and CID A-A 1689A
Specifications
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Typ av lim Rubber
Beläggning Vinyl
Färg Gult
Avsluta Matte
Formatera Tape
Material Vinyl
Produkttyp Cleanroom Tape
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) For Light Industrial Use, Clean Construction and Cleanroom Support
Temperaturområde (engelska) 60°F to 80°F
Temperaturområde (metriskt) 16°C to 27°C
Mått (LxB) 33 m x 38.1 mm (36 yd. x 1.5 in.)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 1.5 in.
Bredd (metrisk) 38.1 mm