Läs mer
Micronova™ Renrumsservetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 13137356 Handla allt Micronova Produkter
Mått (L x B):
12 x 12 tum.
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum)
24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tum)
300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
Material:
Meshtyg i polyester
Non-woven polyamid
Polyamidtyg
Polyester, polyamid
Polyester/polyamid mikrofiber
Polyvinylacetat
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Produktkod. 13137356
Brand: Micronova™ WPAA1212
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En serie med låg luddande, absorberande våtservetter som är idealiska för rengöring, desinficering, polering och torkning i renrummet, stödområdena och forskningssviterna. Finns i en mängd olika tyger för specialiserad rengöring.
De Micronova Renrumsservetter inkluderar en rad absorberande våtservetter med låg luddighet som är idealiska för rengöring, desinficering och avtorkning av applikationer i en mängd olika industrier.
  • Renrumsservetter för en mängd olika applikationer
  • Låg luddande och absorberande egenskaper
  • Finns i en rad tyger för specialiserad rengöring:
    • MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
    • Mikrofiber — 80 % polyester, 20 % polyamid är mycket absorberande och effektivt vått eller torrt
    • PolyMesh —100 % polyester med ett lager av mesh ger en mild skuryta
    • NovaCel— Fast polyvinylacetat, superabsorberande, tar bort fina partiklar och mjäll
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska miljöer
  • Bra kompatibilitet med kemikalier
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Material Polyester/polyamid mikrofiber
Absorptionsförmåga 400%
Kompatibilitet Starka desinfektionsmedel och ångsterilisering
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Färg Blått
Konstruktion Mikrofiber
Innehåll och lagring Förvara vid omgivningstemperatur
Disponibel Återanvändbar
Mått (L x B) 300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
För användning med (applikation) Delar och ytrengöring, för att ta bort hårda smuts och avlägsnande av vätskor
För användning med (utrustning) Används i arbetsstationer, bänkar med laminärt flöde, väggar, fönster
Förpackningsmängd 10/Pk.
Lager 1-ply
Sterilitet Icke-steril
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur