Läs mer
Micronova™ Renrumsservetter
Handla allt Micronova Produkter
Mått (L x B):
12 x 12 tum.
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum)
24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tum)
300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
Material:
Meshtyg i polyester
Non-woven polyamid
Polyamidtyg
Polyester, polyamid
Polyester/polyamid mikrofiber
Polyvinylacetat
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Beskrivning
De Micronova Renrumsservetter inkluderar en rad absorberande våtservetter med låg luddighet som är idealiska för rengöring, desinficering och avtorkning av applikationer i en mängd olika industrier.
- Renrumsservetter för en mängd olika applikationer
- Låg luddande och absorberande egenskaper
- Finns i en rad tyger för specialiserad rengöring:
- MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
- Mikrofiber — 80 % polyester, 20 % polyamid är mycket absorberande och effektivt vått eller torrt
- PolyMesh —100 % polyester med ett lager av mesh ger en mild skuryta
- NovaCel— Fast polyvinylacetat, superabsorberande, tar bort fina partiklar och mjäll
- Finns i en mängd olika storlekar
- Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska miljöer
- Bra kompatibilitet med kemikalier
- Tvättbar för återanvändning
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsduk |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 22.9 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 22.9 cm |
| Material | Polyvinylacetat |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Mått (L x B) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum) |
| Visa mer |