Läs mer
Micronova™ Renrumsservetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 30305859 Handla allt Micronova Produkter
Mått (L x B):
12 x 12 tum.
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum)
24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tum)
300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
Material:
Meshtyg i polyester
Non-woven polyamid
Polyamidtyg
Polyester, polyamid
Polyester/polyamid mikrofiber
Polyvinylacetat
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Produktkod. 30305859
Brand: Micronova™ WPAA99
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En serie med låg luddande, absorberande våtservetter som är idealiska för rengöring, desinficering, polering och torkning i renrummet, stödområdena och forskningssviterna. Finns i en mängd olika tyger för specialiserad rengöring.
De Micronova Renrumsservetter inkluderar en rad absorberande våtservetter med låg luddighet som är idealiska för rengöring, desinficering och avtorkning av applikationer i en mängd olika industrier.
  • Renrumsservetter för en mängd olika applikationer
  • Låg luddande och absorberande egenskaper
  • Finns i en rad tyger för specialiserad rengöring:
    • MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
    • Mikrofiber — 80 % polyester, 20 % polyamid är mycket absorberande och effektivt vått eller torrt
    • PolyMesh —100 % polyester med ett lager av mesh ger en mild skuryta
    • NovaCel— Fast polyvinylacetat, superabsorberande, tar bort fina partiklar och mjäll
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska miljöer
  • Bra kompatibilitet med kemikalier
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 24.1 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 24.1 cm
Material Polyester/polyamid mikrofiber
Absorptionsförmåga 400%
Kompatibilitet Starka desinfektionsmedel och ångsterilisering
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Färg Blått
Konstruktion Mikrofiber
Innehåll och lagring Förvara vid omgivningstemperatur
Disponibel Återanvändbar
Mått (L x B) 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tum)
För användning med (applikation) Delar och ytrengöring, för att ta bort hårda smuts och avlägsnande av vätskor
För användning med (utrustning) Används i arbetsstationer, bänkar med laminärt flöde, väggar, fönster
Förpackningsmängd 10/Pk.
Lager 1-ply
Sterilitet Icke-steril
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur