Läs mer
Fisherbrand™ Typ 1 diagnostiska genomskinliga glasflaskor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 130
Paket med 154
Paket med 320
Paket med 99
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 18 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 3 ml |
| För användning med (applikation) | Lämplig för frystorkningstillämpningar, alla diagnostiska och farmaceutiska applikationer |
| Hals stil | Skruva |
| Stil | Rörformig |
| Trådstil | Skruva |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Höjd (metrisk) | 36 mm |
| Visa mer |