Läs mer
Fisherbrand™ Typ 1 diagnostiska genomskinliga glasflaskor
Produktkod. 14813582 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 130
Paket med 154
Paket med 320
Paket med 99
Produktkod. 14813582
Brand: Fisherbrand™ 102020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt klarhet och dimensionell noggrannhet från flaska till flaska tack vare den rörformade designen. Fisherbrand™ Typ 1 diagnostiska genomskinliga glasflaskor tillverkas av typ 1 neutralt glas.
  • Frystorrproppar visar mycket låg fuktabsorption
  • Speciellt utformad bottenradie ger styrka för frystorkningstillämpningar
  • Två kapsylkonfigurationer tillgängliga - PP-lock och frystorrpropp urea EPE fodrad lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 14 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 5 ml
För användning med (applikation) Lämplig för frystorkningstillämpningar, alla diagnostiska och farmaceutiska applikationer
Hals stil Skruva
Stil Rörformig
Trådstil Skruva
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 41 mm
Kvantitet 320/Pk.
Typ Diagnostikflaska