Läs mer
BRAND™ Klara droppflaskor med pipett
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Klar soda-lime glaskonstruktion
- Inkluderar dropppipett och gummilock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Soda Lime Glas |
| Förslutning ingår | Ja |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
| Stängningsmaterial | Gummi |
| Diameter (metrisk) | 55 mm |
| Förslutningstyp | Slipad fogpropp med gummikåpa |