Läs mer
Thermo Scientific™ Rensa platt botten Immuno Icke-sterila 384-brunnars plattor
Ytbehandling:
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 50
Beskrivning
Utför kolormetriska analyser med tillförlitliga och reproducerbara resultat med hjälp av Thermo Scientific™ Rensa platt botten Immuno Icke-sterila 384-brunnars plattor, erbjuds med val av yta för optimal bindning. Inkluderar Thermo Scientific™ Nunc™ , Immulon™ och Microtiter™ klara plattor som är idealiska för kvantitativa och kvalitativa fastfasimmunanalyser.
384-Well Solid Plates:
- Clear polystyrene
- Choice of surfaces for optimal binding
- Alphanumerically labeled rows and columns
Surfaces:
- Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B, and Universal Binding (UB) are for adsorption of hydrophobic molecules.
- Thermo Scientific Medisorp and Immulon 2HB are slightly hydrophilic and bind a diverse range of biomolecules.
- Thermo ScientificMaxiSorp, Immulon 4 HBX, and Enhanced Binding(EB) are hydrophilic and ideal for antibody sandwich assays.
Ordering Information:
Please note that availability may vary by country.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Bindande egendom | Hydrophilic |
| Formatera | Standard |
| Detektionsmetod | Colorimetric |
| Array | 16 x 24 |
| Förpackning | 50 Cases |
| Bindningstyp | Adsorption |
| Färg | Clear |
| Produkttyp | Microplate |
| Material | Polystyrene |
| Visa mer |