Läs mer
Thermo Scientific™ Klara immuno-icke-sterila 96-brunnsplattor med plan botten
BIOPHARMA
Produktkod. 10264451
Ytbehandling:
Förbättrad bindning
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
PolySorp
Universalbindning
Certifierad:
Ja
Nej
Volym (metrisk) Fungerar:
230μ l
280μ l
330μ l
350μ l
Streckkod:
Ingen streckkod
Med streckkod
Förpackningsstorlek:
Paket med 180
Paket med 50
Paket med 60
Varje parti är funktionstestat för IgG-bindning.
Produktkod. 10264451
Brand: Thermo Scientific™ 460984
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varje parti är funktionstestat för IgG-bindning.
Välj mellan fyra bindningsytor på dessa 96-brunnsplattor för tillförlitliga och reproducerbara resultat i kolormetriska analyser.
Välj mellan fyra bindningsytor för pålitliga och reproducerbara resultat i kolormetriska analyser med Thermo Scientific™ Clear Flat-Bottom Immuno Nonsterile 96-Well Plates, som har Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ och mikrotiter™-klara plattor som är idealiska för kvantitativa och kvalitativa fastfasimmunanalyser.
96-brunnars solida plattor:
  • Klar polystyren
  • Val av fyra ytor för optimal bindning
  • Alfanumeriskt märkta rader och kolumner
Ytor:
  • Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B och Universal Binding (UB) är för adsorption av hydrofoba molekyler.
  • Thermo Scientific Medisorp och Immulon 2HB är lätt hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler.
  • Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX och Enhanced Binding(EB) är hydrofila och idealiska för sandwichanalyser av antikroppar.
  • Thermo Scientific MultiSorp är mycket hydrofil och fungerar bra för glykaner och vattenlösliga proteiner.
Beställningsinformation:
Observera att tillgängligheten kan variera beroende på land. 467320, 456537, 460984 och 439454 inkluderar certifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Bindande egendom Hydrofil
Certifierad Ja
Formatera Standard
Lock Utan lock
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Förpackning 180 askar
Bindningstyp Adsorption
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 400μ l
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 350μ l
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling MaxiSorp
Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
nr per ärende 180
Antal per förpackning 180
Plattblockering Ingen
Målmolekyl Antikroppar (glykoproteiner)