Läs mer
Thermo Scientific™ Klara immuno-icke-sterila 96-brunnsplattor med plan botten
Beskrivning
Välj mellan fyra bindningsytor för pålitliga och reproducerbara resultat i kolormetriska analyser med Thermo Scientific™ Clear Flat-Bottom Immuno Nonsterile 96-Well Plates, som har Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ och mikrotiter™-klara plattor som är idealiska för kvantitativa och kvalitativa fastfasimmunanalyser.
96-brunnars solida plattor:
- Klar polystyren
- Val av fyra ytor för optimal bindning
- Alfanumeriskt märkta rader och kolumner
Ytor:
- Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B och Universal Binding (UB) är för adsorption av hydrofoba molekyler.
- Thermo Scientific Medisorp och Immulon 2HB är lätt hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler.
- Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX och Enhanced Binding(EB) är hydrofila och idealiska för sandwichanalyser av antikroppar.
- Thermo Scientific MultiSorp är mycket hydrofil och fungerar bra för glykaner och vattenlösliga proteiner.
Beställningsinformation:
Observera att tillgängligheten kan variera beroende på land. 467320, 456537, 460984 och 439454 inkluderar certifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifierad | Nej |
| Formatera | Standard |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 60 askar |
| Bindningstyp | Mycket hydrofil |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |