Läs mer
Hirschmann™ Graderade pipetter av klart glas med bärnstensfärgad gradering
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Examen:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
0.2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
- Kort linje
- Enl. till DIN EN ISO 835
- Graderad till spets, noll överst, typ 3
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | B |
| Material | Soda Lime Glas |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Bärnsten |
| Examen | 0.1 mL |
| Typ av examen | Bärnstensfärgade graderingar permanent med silverdiffusionsfärg |
| Kvantitet | 12 st |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Längd (metrisk) | 306± 5 mm |
| Typ | Utexaminerad pipett |