Läs mer
Hirschmann™ Graderade pipetter av klart glas med bärnstensfärgad gradering
Product Code. 11742342
Click to view available options
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Examen:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
0.2 mL
Unit Size:
Paket med 12
Paket med 6
Product Code. 11742342
Brand: Hirschmann™ 1000175
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ger volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Graderade pipetter av klart glas med bärnstensfärgad gradering kommer med en bomullsplugg som standard.
  • Kort linje
  • Enl. till DIN EN ISO 835
  • Graderad till spets, noll överst, typ 3
Specifications
Klass B
Material Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Examen 0.2 mL
Typ av examen Bärnstensfärgade graderingar permanent med silverdiffusionsfärg
Kvantitet 6-pack
Volym (metrisk) 50 mL
Längd (metrisk) 450± 5 mm
Typ Utexaminerad pipett