Läs mer
Azpack™ Klart glas Winchester-flaskor med smal hals med konfodrade kapsyler av polyeten
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
20/R3
28/R3
31/R6
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 40
Beskrivning
- White flint type III soda lime glass
- Sturdy, thick glass with short, curved shoulders
- Includes fitted black urea caps with polythene cone liner
- Caps form an exceptionally tight seal
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Clear |
| Material | Soda Lime Glass |
| Kvantitet | 40/PK |
| Bredd (metrisk) | 33mm |
| Stängningsfärg | Black |
| Förslutning ingår | Yes |
| Mun | Narrow |
| Höjd (metrisk) | 83.3 mm |
| Förslutningsfoder | Polythene Cone |
| Visa mer |