Läs mer
Fisherbrand™ Klara graderade glasflaskor med svarta fenollock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Förslutningsfoder:
Gummi
Kona av polyeten
Massa/plåtfolie
Förpackningsstorlek:
Paket med 288
Paket med 48
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 54 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 40 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 112 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 24 |
| Stängningsfärg | Svart |
| Halsfinish | 58-400 |
| Visa mer |