Läs mer
Corning™ Klar polystyren 96-brunnars EIA/RIA mikroplattor
Handla allt Corning Produkter
Well Shape:
Platt botten (F-brunn)
Rund
Bindande egendom:
Hög bindning
Medium bindning
Förpackning:
25/Pk.
25/förpackning
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
- Cellkulturmikroplattor är sterila och icke-pyrogena.
- Lock tillgängliga där så anges
Katt. nr. 3798 och 3898 bearbetade för att förbättra hydrofilicitet för hemagglutination och liknande analyser.
Katt. Nr 3585 och 3595 har speciella lock med låg avdunstning.
Katt. nr 3841 är aseptiskt tillverkad.
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande egendom | Hög bindning |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 25/förpackning |
| Bindningstyp | Hög Bind |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 75 till 200μ l |
| Visa mer |