Läs mer
Cole-Parmer™ Klar regnmätare
Produktkod. 11744819 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11744819
Brand: Cole-Parmer™ 0331910
Only null left
Add to basket
Add to basket
Mät ackumulerad nederbörd med dessa tydliga cylindriska regnmätare. Lätt att läsa regnnivån i engelska eller metriska enheter
  • Cylindrisk regnmätare
  • Lätt att läsa
  • engelska eller metriska enheter
  • Mått upp till 9,92 tum regn
  • Inkluderar buterat monteringsfäste, skruvar och dataregistreringsblad
  • Registreringsblad loggar regnfallsdata i upp till ett år
Specifications
Noggrannhet ±0,2 mm
Material Buterat
Längd (engelska) 14 tum
Bredd (engelska) 4 tum
För användning med (applikation) Mätning av regnvatten
Inkluderar Buterate monteringsfäste, skruvar, dataregistreringsblad