Läs mer
Fisherbrand™ Klara, raksidiga polystyrenburkar med vita polypropenlock
Produktkod. 16124637 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Produktkod. 16124637
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Design med bred mun är bra för stora fasta prover och möjliggör fullständigt avlägsnande av innehåll
  • Har bred hals och raka sidor för att underlätta återhämtning av innehållet
  • Styva klara polystyrenburkar ger glasliknande klarhet med en halkbeständig slät yta
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 86 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 82 mm
För användning med (applikation) Stora fasta prover och möjliggör fullständig borttagning av innehåll
Inkluderar Lock
Höjd (metrisk) med stängning 68 mm
Material Polystyren
Kvantitet 36
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 89-400
Klarhet Klart
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 65 mm
Produkttyp Raksidig burk
Förslutningsfoder Polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 89-400 mm
Diameter (metrisk) 84 mm
Förslutningstyp Lock