Läs mer
Epredia™ ClearVue™ Fästelement
Produktkod. p-4532394 Handla allt Epredia Produkter
Lösningstyp:
Monteringsmedel, toluenbaserat
Monteringsmedel, xylenbaserat
Förpackningsstorlek:
0.95 L
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11376790
Brand: Epredia™ 4211
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Njut av kompatibilitet med en mängd olika automatiska täckglasögon för att passa alla labbmiljöer Epredia™ ClearVue™ Fästelement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Ljusgul
Produkttyp Mountant
Kvantitet 1 pt.
Lösningstyp Monteringsmedel, toluenbaserat
Formulering Toluen, akrylharts
Form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.,Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.,Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.,Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.,Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .,Vid brand: Släck med .
  • P391-Samla upp spill.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: toluene, acrylic resin