Läs mer
Molecular Probes™ Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 Proteinsyntesanalyssats
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 Protein Synthesis Assay Kit tillhandahåller en snabb, känslig, icke-toxisk och icke-radioaktiv metod för att detektera ny proteinsyntes med hjälp av fluorescensmikroskopi, höginnehållsavbildning eller flödescytometri. Inkluderade i satsen är L-homopropargylglycin (HPG), en aminosyraanalog av metionin som innehåller en alkyndel, och Alexa Fluor™ 488 azid. HPG:n matas till odlade celler och inkorporeras i proteiner under aktiv proteinsyntes. Tillägg av Alexa Fluor™ 488-azid leder till en kemoselektiv ligering eller ''klick''-reaktion mellan den gröna fluorescerande aziden och alkynen, vilket gör att de modifierade proteinerna kan detekteras genom bildbaserad analys.
Icke-radioaktivt alternativ —ett alternativ till det traditionella 35 S-metioninet
Visualisera bulkproteindynamik fluorescerande —taggning av proteiner gör att deras lokalisering kan bestämmas, inklusive aggregering
Specificitetsselektiv , —specifik reaktion mellan märkning och detektionstaggar
Stabilitet— produkten innehåller en irreversibel, kovalent bindning
Multiplex-aktiverad —användning i kombination med Click™ -iT AHA (azidaminosyra och alkynfärgämne) för att upptäcka rumsliga och tidsmässiga skillnader
Tillämpbarhet på biologiska prover —enkel upptäckt; hög känslighet och låg bakgrund, oavsett
komplexitet
Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 Protein Synthesis Assay Kit har framgångsrikt testats i HeLa-, A549- och U-2 OS-celler med en mängd olika reagenser som hämmar proteinsyntes, inklusive cykloheximid och anisomycin. Tillämpligheten av dessa sonder för att övervaka proteinnedbrytning har också visats med hjälp av hämmare av proteasomen (MG132 och Bortezomib) och blockerare av autofagi (klorokin) i HeLa-celler.
Dessutom, på grund av skillnader i Click-iT™ kemi mellan Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 Proteinsyntesanalyssats och klicka™ -iT AHA med Alexa Fluor™ 594 Alkyn , kan dessa reagens användas tillsammans för rumslig eller tidsmässig bestämning av skillnader i begynnande proteinsyntes.
komplexitet
Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 Protein Synthesis Assay Kit har framgångsrikt testats i HeLa-, A549- och U-2 OS-celler med en mängd olika reagenser som hämmar proteinsyntes, inklusive cykloheximid och anisomycin. Tillämpligheten av dessa sonder för att övervaka proteinnedbrytning har också visats med hjälp av hämmare av proteasomen (MG132 och Bortezomib) och blockerare av autofagi (klorokin) i HeLa-celler.
Dessutom, på grund av skillnader i Click-iT™ kemi mellan Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 Proteinsyntesanalyssats och klicka™ -iT AHA med Alexa Fluor™ 594 Alkyn , kan dessa reagens användas tillsammans för rumslig eller tidsmässig bestämning av skillnader i begynnande proteinsyntes.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Innehåll och lagring |
|
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Proteinsyntesanalys |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Fluorescerande Imager |
| Produkttyp | Proteinsyntesanalyssats |
| Typ av färg | Proteiner (begynnande) |
| Emission | Synlig |
| Form | Vätska |
| Gröna funktioner | Mindre farligt |
| Visa mer |