Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ sDIBO Alkyner för kopparfri klickkemi
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15930573
Etikett eller färgämne:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Biotin
Maleimide
SDP-ester
Reaktiv del:
DIBO Alkyn
DIBO Alkyne, Maleimide
SDP-ester, sDIBO Alkyn
sDIBO Alkyn
sDIBO Alkyne
Molekylvikt (g/mol):
∼1000
∼1050
∼1200
∼1400
∼1800
∼1900
∼440
Förpackningsstorlek:
0.5mg
1mg
Varje
Produktkod. 15930573
Brand: Invitrogen™ C20021
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upplev kopparfri ''klickkemi'' med Click-IT™ Alexa Fluor™ , och sDIBO-alkynreagenser, som är idealiska för ytmärkning av levande celler och minimerar skador på enzymer och fluorescerande proteiner.
Uppnå effektiv märkning av azider med Click-It sDIBO Alkynes. Våra Click-IT sDIBO alkyner möjliggör märkning av azidomärkta mål utan behov av kopparkatalys och är tillgängliga med en mängd olika Alexa Fluor eller biotinmärkningar, såväl som amin- eller tiolreaktiva grupper för att skapa dina egna konjugat. Makromolekyler som har azidomodifierats enzymatiskt, kemiskt eller metaboliskt kan nu enkelt märkas, vilket ger lösliga biokonjugat.
Click-iT sDIBO Alkynetiketter reagerar med azider via en kopparfri Click-kemi-reaktion för att bilda en stabil triazolbindning med en Alexa Fluor , Biotin eller valfri etikett. Kopparfria klickreaktioner med våra sDIBO-alkyner är idealiska för ytmärkning av levande celler; de minimerar också skador på fluorescerande proteiner som GFP eller R-PE. För intracellulär märkning skapar den ospecifika bindningen av DIBO-alkyner en bakgrundssignal, och en märkningsstrategi med pikolylazider är den föredragna lösningen i dessa fall.
Klickkemimärkta molekyler kan appliceras på komplexa biologiska prover och detekteras med oöverträffad känslighet på grund av extremt låg bakgrund. Makromolekyler som har azidmodifierats enzymatiskt, kemiskt eller metaboliskt kan märkas lättare, vilket ger mer lösliga biokonjugat med förbättrad biologisk märkningsnytta.
För att göra en koncentrerad stamlösning från 2 5 mM, –lös upp färgämnet-alkyn i vattenfri DMSO av hög kvalitet. Förvara fryst, uttorkat och skyddat från ljus. Click-iT SDP Ester sDIBO alkyn är känsligt för hydrolys, så förbered stamlösningen färsk på dagen för experimentet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gröna funktioner Mindre farligt
Kvantitet 0.5 mg
Kit Innehåll Innehåller 0,5 mg av Alexa Fluor 555 sDIBO Alkyne
Molekylvikt (g/mol) ∼1800
Filtertyp RFP
Innehåll och lagring Butik på≤ -20 °C. Torkning rekommenderas. Skydda materialet från långvarig exponering för ljus; kan utsättas för ljus under korta perioder
Flödescytometerlaserlinjer Blå, grön, gul
Märkningsmetod Klicka på Kemi
Frakt skick Torr is
Reaktiv del sDIBO Alkyn
Etikett eller färgämne Alexa Fluor™ 555
Färg Orange
Produktlinje Alexa Fluor, Click-iT
Emission 555 nm
Excitation 565 nm
Märkningsmål Azid