Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ sDIBO Alkyner för kopparfri klickkemi
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15940573
Etikett eller färgämne:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Biotin
Maleimide
SDP-ester
Reaktiv del:
DIBO Alkyn
DIBO Alkyne, Maleimide
SDP-ester, sDIBO Alkyn
sDIBO Alkyn
sDIBO Alkyne
Molekylvikt (g/mol):
∼1000
∼1050
∼1200
∼1400
∼1800
∼1900
∼440
Förpackningsstorlek:
0.5mg
1mg
Varje
Produktkod. 15940573
Brand: Invitrogen™ C20022
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upplev kopparfri ''klickkemi'' med Click-IT™ Alexa Fluor™ , och sDIBO-alkynreagenser, som är idealiska för ytmärkning av levande celler och minimerar skador på enzymer och fluorescerande proteiner.
Uppnå effektiv märkning av azider med Click-It sDIBO Alkynes. Våra Click-IT sDIBO alkyner möjliggör märkning av azidomärkta mål utan behov av kopparkatalys och är tillgängliga med en mängd olika Alexa Fluor eller biotinmärkningar, såväl som amin- eller tiolreaktiva grupper för att skapa dina egna konjugat. Makromolekyler som har azidomodifierats enzymatiskt, kemiskt eller metaboliskt kan nu enkelt märkas, vilket ger lösliga biokonjugat.
Click-iT sDIBO Alkyne labels react with azides via a copper-free Click chemistry reaction to form a stable triazole linkage with an Alexa Fluor, Biotin, or label of your choice. Copper-free click reactions using our sDIBO alkynes are ideal for surface labeling of live cells; they also minimize damage to fluorescent proteins like GFP or R-PE. For intracellular labeling, the nonspecific binding of DIBO alkynes creates a background signal, and a labeling strategy using picolyl azides is the preferred solution in these instances.
Click chemistry-labeled molecules can be applied to complex biological samples and be detected with unprecedented sensitivity due to extremely low background. Macromolecules that have been azide-modified enzymatically, chemically, or metabolically can be labeled more easily, yielding more soluble bioconjugates with improved biological labeling utility.
To make a concentrated stock solution from 2–5 mM, dissolve the dye-alkyne in high quality anhydrous DMSO. Store frozen, desiccated, and protected from light. Click-iT SDP Ester sDIBO alkyne is susceptible to hydrolysis, so prepare the stock solution fresh on the day of the experiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gröna funktioner Less hazardous
Kvantitet 0.5 mg
Kit Innehåll Contains 0.5 mg of Alexa Fluor 647 sDIBO Alkyne
Molekylvikt (g/mol) ∼1900
Filtertyp Cy5
Innehåll och lagring Store at ≤ -20°C. Desiccation recommended. Protect material from long-term exposure to light; may be exposed to light for short periods of time
Flödescytometerlaserlinjer Red
Märkningsmetod Click Chemistry
Frakt skick Dry Ice
Reaktiv del sDIBO Alkyne
Etikett eller färgämne Alexa Fluor™ 647
Färg Far-red
Produktlinje Alexa Fluor, Click-iT
Emission 650 nm
Excitation 665 nm
Märkningsmål Azide