Läs mer
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipetttips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13246249
Volym (metrisk):
12.5μ L
20 μl
50 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1250μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Ladda om däck
Ställ
Tipsstil:
Förlängd längd
Förlängd längd, Låg retention
Förlängd längd, låg retention, Low Retention
Låg retention
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Produktkod. 13246249
Brand: Thermo Scientific™ 94410218
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ en säker försegling för varje prov med dessa pipettspetsar. En unik, innovativ förreglingsteknik säkerställer en fullständig tätning på varje kanal med minimal spetsfäste och utkastningskraft.
Säkerställ en säker försegling för varje prov. Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettspetsar ger en säker försegling för varje prov med en unik och innovativ förreglingsteknik som säkerställer en fullständig tätning på varje kanal med minimal spetsfästning och utstötningskraft. Uppnå nyvunnen självförtroende med vetskapen om att när de väl är fästa låses dina spetsar stadigt på plats och kommer inte att lossna eller falla av oavsett appliceringstryck. Den innovativa designen med tre låsande klämmor säkerställer att spetsen hålls säkert på F1-ClipTip och E1-ClipTip pipetter tills— och bara tills— den släpps.
Nyckelfunktioner:
  • ClipTip pipettspetsarna har ''clips'' som låser spetsarna på plats och bildar en fullständig tätning
  • Varje gång ClipTip pipettspetsarna är på, de är förseglade och kommer inte att lossna oavsett appliceringstryck
  • ClipTip pipettspetsarna är ordentligt klippta på F1-ClipTip och E1-ClipTip pipetter med en lätt beröring som eliminerar frustrationen av att dunkar tips på din pipett
Låg retention
  • Lågretentionsteknologi minimerar vätskeretention och möjliggör maximal provåtervinning. Finns i ClipTip 20-1250 96-format tips.
Beprövad kvalitet
  • Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxinkontamination
Miljöansvar
  • ClipTip omladdningssystem använder återvunna komponenter och 30 % mindre plast
Mångsidigt spetssortiment
  • Volymer i 96 format: 12,5, 20, 50, 200, 300, 1000 och 1250 μL
  • Volymer i 384-format: 12,5, 30 och 125 μL
  • Förlängda längdspetsar tillgängliga för volymerna 12,5 och 300μ l möjliggör bättre räckvidd med specifika förbrukningsvaror för labb
Omedelbar spårbarhet
  • Varje spetsinsats har bläckstråle- och volyminformation; den bekväma färgnyckeln gör det enkelt att matcha färgkoden på F1-ClipTip och E1-ClipTip pipettera med motsvarande ClipTip insats för pipettspetsställ
Anmärkning:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Garanti
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter. Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ClipTip 20, Ofiltrerad, Steril, Ladda om
Volym (metrisk) 20 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Längd (engelska) 1,8 tum
Längd (metrisk) 4.6cm
Formatera Ladda om däck
Tipsstil Låg retention
Förpackning 10 x 96 spetsar/insats (återladdningstorn)
Färgkod Rosa
För användning med (utrustning) Thermo Scientific F1-ClipTip
Produktlinje ClipTip
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar