Läs mer
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipetttips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15992011
Volym (metrisk):
12.5μ L
20 μl
50 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1250μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Ladda om däck
Ställ
Tipsstil:
Förlängd längd
Förlängd längd, Låg retention
Förlängd längd, låg retention, Low Retention
Låg retention
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Produktkod. 15992011
Brand: Thermo Scientific™ 94410613
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ en säker försegling för varje prov med dessa pipettspetsar. En unik, innovativ förreglingsteknik säkerställer en fullständig tätning på varje kanal med minimal spetsfäste och utkastningskraft.
Säkerställ en säker försegling för varje prov. Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettspetsar ger en säker försegling för varje prov med en unik och innovativ förreglingsteknik som säkerställer en fullständig tätning på varje kanal med minimal spetsfästning och utstötningskraft. Uppnå nyvunnen självförtroende med vetskapen om att när de väl är fästa låses dina spetsar stadigt på plats och kommer inte att lossna eller falla av oavsett appliceringstryck. Den innovativa designen med tre låsande klämmor säkerställer att spetsen hålls säkert på F1-ClipTip och E1-ClipTip pipetter tills— och bara tills— den släpps.
Key Features:
  • ClipTip pipette tips feature 'clips' that lock tips in place and form a complete seal
  • Each time ClipTip pipette tips are on, they are sealed and will not loosen regardless of application pressure
  • ClipTip pipette tips are clipped securely on the F1-ClipTip and E1-ClipTip pipettes with a light touch eliminating the frustration of banging tips on your pipette
Low retention
  • Low retention technology minimizes liquid retention, and enable maximium sample recovery. Available in ClipTip 20-1250 96-format tips.
Proven quality
  • Certified free of RNase, DNase, DNA, ATP and endotoxin contamination
Environmentally responsible
  • ClipTip reload system uses recycled components and 30% less plastic
Versatile Tip Range
  • 96-format volumes: 12.5, 20, 50, 200, 300, 1000 and 1250 μL
  • 384-format volumes: 12.5, 30 and 125 μL
  • Extended lenght tips available for volumes 12.5 and 300 μL allowing for better reach with specific labware consumables
Immediate traceability
  • Each tip insert has ink-jetted lot and volume information; the convenient color key makes it easy to match the color code of the F1-ClipTip and E1-ClipTip pipette with the corresponding ClipTip pipette tip rack insert
Note:
Availability may vary by country.
Garanti
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter. Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ClipTip 300 Ext, Non-filtered, Sterile, Rack
Volym (metrisk) 300 μl
Filtrerade Non-filtered
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Längd (engelska) 3.94 in
Längd (metrisk) 10 cm
Formatera Ställ
Tipsstil Förlängd längd, låg retention, Low Retention
Förpackning 8 x 96 tips/rack
Färgkod Orange
För användning med (utrustning) Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Produktlinje ClipTip
Lämplig för ändamålet Sterile & PCR Ready