Läs mer
Buerkle™ Close-it™ Dispenser
Handla allt Bürkle Produkter
För användning med (utrustning):
150 x 150 mm Close-it Maxi storleksetiketter
95 x 95 mm Close-it Standardstorleksetiketter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För close-it standardstorlek 95 x 95 mm eller close-it Maxi 150 x 150 mm
- Säkerställer säker förvaring och enkel borttagning av etiketterna
- Etiketter kan enkelt skrivas på tack vare märkningsskylten
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Etikettdispenser |
| Mått (L x B) | 95 x 95 mm |
| Material | Aluminium |
| För användning med (utrustning) | 95 x 95 mm Close-it Standardstorleksetiketter |