Läs mer
Invitrogen™ CML Latex Beads, 4 % vikt/volym, 0,06μ m
Produktkod. 11500076
Kvantitet:
15 mL
Förpackningsstorlek:
15ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11500076
Brand: Invitrogen™ C37233
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren.
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren. På grund av hur polystyrenkedjorna ordnar sig i pärlan är ytan mycket hydrofob till sin karaktär, vilket gör dessa idealiska material för adsorption av material som proteiner.
Dessa karboxylatmodifierade (CML) latexpartiklar framställs genom sampolymerisering av karboxylsyrainnehållande polymerer. Resultatet är en latexpolymerpartikel med ett mycket laddat, relativt hydrofilt och något ''fluffigt'' ytskikt. CML-partiklarna är elektrosteriskt stabiliserade och är därför säkra i koncentrationer av elektrolyt upp till 1M envärt salt. CML-modifierade latexpartiklar är negativt laddade med en yta som har en polyelektrolytkaraktär. Det är bara när pH är∼ 10 att alla karboxylgrupper är joniserade. Detta är en hydrofil latex.
Mikrosfärer finns i många storlekar och ytfunktioner
  • 25 storlekar att välja mellan —0,02 mikron till 16 mikron
  • 20 olika ytor —för klar konjugering till praktiskt taget vilket material som helst
  • Ytaktivt fritt —ultrarent
  • Olika mängder —från milliliter till 500-liters mängder
Viktiga tillämpningar av mikrosfärer
  • Instrumentkalibrering (flödescytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
  • Flödestestning (mikrofluidik, blodflöde, vattenflöde och luftflöde)
  • Cellbiologiska spårämnen (celldifferentiering och cellspårning)
  • Immunanalyser (agglutinationstester, ELISA , partikelfångnings- och kontrastreagenser)
Få mer information
Läs en teknisk översikt av mikrosfärer och ta reda på mer om högaktiva pärlor, superaktiva pärlor, specialpärlor och granska pärlkopplingsprotokoll på IDC Surfactant-free Latex Beads applikationssida.
Vi gör en skräddarsydd mikrosfärprodukt åt dig
Om du inte ser mikrosfären du letar efter i vår lagerförda lista, gör vi en skräddarsydd mikrosfär för dig. Vår anpassade konjugationstjänst är effektiv och konfidentiell, och vi garanterar kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 0.04w/v
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C).
Beskrivning CML Latex Beads, 15mL, 4% w/v Concentration, 0.06μm Particle Size, White, Suspension Form, De-ionized Water Medium, Super Active Latex Beads, Room Temperature, 2 to 8°C Storage Temperature, Ideal Materials for the Adsorption of Materials Such as Pr
Färg White
För användning med (applikation) Instrument Calibration (Flow Cytometry, Microscopy, HTS, HCS), Flow Testing (Microfluidics, Blood Flow, Water Flow, and Air Flow), Cell Biology Tracers (Cell Differentiation and Cell Tracing), Immunoassays (Agglutination Tests, ELISA, Particle Capture, and Contrast Reagents)
Material Polystyren
Produkttyp Latexpärlor
Formatera Suspension
Förpackning 1 Each
Parkeringsplats 39 A2/COOH (carboxyl group)
Partikeldensitet 1.055g/cm3 at 20°C
Produktlinje IDC
Kvantitet 15 mL
Brytningsindex 1.591 at 20°C
Frakt skick Rumstemperatur
Ytmodifiering CML
Volym (metrisk) 15 mL
Diameter (metrisk) medelvärde 0.06 μm
Diameter (metrisk) 0,06μ m