Läs mer
Koboltkloridhexahydrat,> 98 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. p-3547074 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11420592
Brand: MP Biomedicals 0219403525
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7791-13-1
Molekylformel Cl2CoH12O6
Molekylvikt (g/mol) 237.92
MDL-nummer MFCD00149652
InChI-nyckel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt Chloride Hexahydrate
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall >98%
Formel vikt 237.9
Kvalitet ACS-reagens