Läs mer
Kobolt(II)kloridhexahydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072931 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Produktkod. 10716671
Brand: Fisher Chemical C/6560/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7791-13-1
Molekylformel Cl2CoH12O6
Molekylvikt (g/mol) 237.92
MDL-nummer MFCD00149652
InChI-nyckel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifikationer
Smältpunkt 86°C
Färg Rött till violett
pH 4.6
Fysisk form Kristallin fast
Kvantitet 100 g
Formel vikt 237.93g/mol
Förpackning Pulverburk av plast