Läs mer
Bollé Safety Cobra Clear Skyddsglasögon
Produktkod. p-9646014 Handla allt Bollé Safety Produkter
Modell:
COBFSPSI
COBFTPSI
COBHDPI
COBTRPSI
Förpackningsstorlek:
1 par
Varje
Produktkod. 13490619
Brand: Bollé Safety COBFTPSI
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cobra skyddsglasögon kommer med anti-repor/anti-dimma beläggningar.
  • Klart
  • Anti-repor beläggning
  • Anti-dimbeläggning
  • Lätt att rengöra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE certifikat för europeiska standarder finns.
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Inkluderar Justerbar sladd
Modell COBFTPSI
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (metrisk) 25 g
UV-skydd Ja
Ramtyp Tempel och skum