Läs mer
Koenzym A trilitiumsaltdihydrat≥ 96%, vitt kristallint pulver, MP Biomedicals™
Produktkod. 11487540 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
250mg
25mg
500mg
50mg
Produktkod. 11487540
Brand: MP Biomedicals 0210049325
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 18439-24-2
Molekylformel C21H33Li3N7O16P3S
Molekylvikt (g/mol) 785.329
MDL-nummer MFCD00075848
InChI-nyckel QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Synonym coenzyme a, trilithium salt
PubChem CID 53442190
IUPAC-namn trilitium;[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxi-2-[3-hydroxi-2,2-dimetyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanyletylamino)propyl]amino]butoxi]-oxidofosforyl]oxioxidofosforyl]oximetyl-fosforyl]oximetyl-fosyl]oxolan
LEDER [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coenzyme A Trilithium Salt Dihydrate >96%
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥96%
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 821.4
Fysisk form Kristallint pulver