missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cofilin 2 Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB600-800
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Cofilin 2 Polyclonal specifically detects Cofilin 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
Specifikationer
| Cofilin 2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide | |
| cofilin 2 (muscle), Cofilin, muscle isoform, cofilin-2, NEM7 | |
| Goat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 1073 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA | |
| 0.5 mg/mL | |
| Western Blot 0.01 - 0.03 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:128000 | |
| NP_068733.1 | |
| CFL2 | |
| Peptide with sequence C-DIKDRSTLGEK corresponding to C-Terminus according to NP_068733.1, NP_619579.1. | |
| 0.1 mg | |
| Primary | |
| This antibody is expected to recognize both reported isoforms (NP_068733 and NP_619579) | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering