Läs mer
Sampling Systems™ Cohesive Pocket Sampler
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
900 mm
1500 mm
Kapacitet (metrisk):
3 x 15 ml
3 x 20 ml
5 x 20 ml
Inkluderar:
3 fickor
5 fickor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad i 316L rostfritt stål
- Diskreta prover på flera nivåer
- Skraporna är helsvetsade för att ge en hygienisk, GMP rätt provtagare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provtagare |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Inkluderar | 3 fickor |
| Kapacitet (metrisk) | 3 x 20 ml |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Längd (metrisk) | 900 mm |