Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Spiralfjädrar
Produktkod. 10261211
Total längd (metrisk):
60 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10261211
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01102860
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål. Lenz Laborglasinstrumente™ Spiralfjädrar är för användning med aluminiumringar med krokar för att säkert ansluta koniska jordförband
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Två öljetter
Specifikationer
Total längd (metrisk) 60 mm
Förpackningsmängd 10