Läs mer
Kolchicin, 95 % (torrvikt), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7021062
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11481920
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13240.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 64-86-8 | C22H25NO6 | 399.44 g/mol
Kolchicin används som ett antiinflammatoriskt medel för långtidsbehandling av Behcets sjukdom. Det används för förstoppningsdominerande colon irritabile hos kvinnor och för behandling av svår eller ihållande aftös stomatit (canker sår).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Lösligt i vatten och alkohol. Svårt löslig i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och mineralsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-86-8
Molekylformel C22H25NO6
Molekylvikt (g/mol) 399.44
MDL-nummer MFCD00078484,MFCD00078484
InChI-nyckel IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Synonym colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
PubChem CID 45038708
LEDER COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Colchicine
Smältpunkt ∼150°C (decomposition)
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1544
Beilstein 2228813
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,2471
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol. Sparingly soluble in ether.
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-trimetoxi-9-oxo-10-(trideuteriometoxi)-6,7-dihydro-5H-benso[a]heptalen-7-yl]acetamid
Formel vikt 399.44
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Colchicine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Colchicine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.