Läs mer
Konduktivitetslösning, Oakton™
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Konduktivitet:
0,023 mS (23 μS)
0,447 mS (447 μS)
1,413 mS (1413 μS)
1,5 mS (1500 μS)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd denna konduktivitetslösning för noggranna testresultat på fältet eller i labbet. OaktonTM Conductivity Solutions har KCl, NaCl och 442 omvandlingar tryckta på flaskan för enkel användning.
- Har temperaturkorrigeringar tryckta på flaskan
- Certifierade värden listade i tabellerna och refereras till 25 °C
- Analysintyg finns separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cole-Parmer Conductivity Standards |
| Förpackning | Flaska |
| Konduktivitet | 0,023 mS (23 μS) |
| Teknik | Calibration of Conductivity Instrument |
| Färg | Klart |
| pH | 4.7 to 7.8 |
| Kokpunkt | 100°C (212°F) |
| För användning med (utrustning) | Conductivity Meter |
| Löslighet | Soluble |
| Lösningstyp | Conductivity Standard |
| Visa mer |