Läs mer
Keck Standard Taper Clips
Produktkod. 15524443 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Material:
POM
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 15524443
Brand: Keck 0684000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för montering av glas och rör
  • Paket om 24 sortiment
  • Ekonomiska KECK-adaptrar, klämmor och klämmor kommer inte att repa glaset eller korrodera
  • Färgkodad för snabb och enkel storleksidentifiering
  • Använd snabbkopplingsadaptrar för säkra, bekväma slang-till-slang- eller slang-till-glas-anslutningar
  • Använda RAMP CLAMP slangklämmor för enkel, enhandskontroll av slangflöde
  • Välj standard koniska klämmor (i plast eller lackerat stål) eller kulledsklämmor för säkra glas-till glas-anslutningar
  • Ekonomiska standard koniska klämmor håller säkert koniska fogar under tryck utan att skada glaset
  • Polyoximetylen (POM) acetalhartsklämmor är säkra till 302 F (°150 °C)
  • Beständig mot koncentrerade alkalier och utspädda syror (ej resistent mot halogengaser och koncentrerade syror)
Specifikationer
Kvantitet 24/Pk.
Typ Taper Clamp
Material POM
För användning med (utrustning) Rampklämma slangklämma
Färg Diverse