Läs mer
Masterflex™ I/P™ Peroxidhärdad silikon precisionspumpslang
Produktkod. 11885191
Slangstorlek:
26
73
82
Förpackningsstorlek:
7.5m
Varje
Produktkod. 11885191
Brand: Masterflex™ 9640082
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska risken för att partiklar fastnar med slät inre yta.
Säkerställ optimal prestanda från din Masterflex™ pump med denna silikonpumpslang. Masterflex™ I/P™ Platinahärdad silikon precisionspumpslang ger exakt, repeterbart flöde. Idealisk för läkemedels- och bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar.
  • Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
  • Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
  • Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Beställningsinfo
I förpackning om 25 fot. (7,6 m)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VIFDA 21 CFR 177.2600 Överskrider 3 A sanitära standarder European Pharmacopoeia (EP)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/2 tum.
Diameter (metrisk) Inre 12.7 mm
Material Peroxidhärdad silikon
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med Masterflex™ I/P Pumphuvuden
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Sterilitet Sterila
Slangstorlek 82
Flödeshastighet 0,02 till 13 l/min
Slang Barb 1/2 tum.
Höjd (metrisk) 7,0 m Vatten
Höjd (engelska) 23 fot Vatten
Färg Genomskinligt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttyp Slangar för pumpar