Läs mer
Masterflex™ I/P™ Peroxidhärdad silikon precisionspumpslang
Slangstorlek:
26
73
82
Förpackningsstorlek:
7.5m
Varje
Beskrivning
Säkerställ optimal prestanda från din Masterflex™ pump med denna silikonpumpslang. Masterflex™ I/P™ Platinahärdad silikon precisionspumpslang ger exakt, repeterbart flöde. Idealisk för läkemedels- och bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar.
- Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
- Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
- Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
- Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
- Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Beställningsinfo
I förpackning om 25 fot. (7,6 m)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VIFDA 21 CFR 177.2600 Överskrider 3 A sanitära standarder European Pharmacopoeia (EP) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 1/4 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 6.4 mm |
| Material | Peroxidhärdad silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 1 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 26 mm |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 760 cm |
| För användning med | Masterflex™ I/P Pumphuvuden |
| Visa mer |