Läs mer
Masterflex™ Nylon Hane Luer Fitting
Produktkod. 11799609
För användning med:
Han Luer Lock till 1/16 tum. ID
Han-Luer med låsring x 1/16 tum Slangstång
Han-luer till 1/4 till 28 tums gänga
Hane luer x 1/4 tum slangnippel
Luer hane med låsring x 1/4 tums slanghulling
Luer hane med låsring x 1/8 tum slang hulling
Luer hane med låsring x 3/16 tums slanghulling
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 11799609
Brand: Masterflex™ 4550582
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ processintegritet med full materialspårbarhet. Masterflex™ Nylon Han Luer Fittings är idealiska för en mängd olika kritiska applikationer, inklusive sprutor eller små slangar. Dessa beslag inspekteras för att vara fria från föroreningar och är helt spårbara.
  • Möt snäva dimensionella toleranser för ökad tillförlitlighet och processrenhet
  • Välj från en mängd olika storlekar, ⁄1 16 till ⁄1 4 , med en mängd olika anslutningsalternativ
  • Tillverkad av 100 % jungfruliga råvaror i en klass 100 000 miljö
  • I enlighet med ISO 594-1 standarder
  • God kemikaliebeständighet
  • Max temperatur 455 °F (235 °C)
  • Sterilisera med autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Material Nylon
För användning med Han-luer till 1/4 till 28 tums gänga
Förpackningsmängd 25 st
Inkluderar Slanghulling med bred borrning för förbättrat vätskeflöde
Produkttyp Luer passning