Läs mer
Invitrogen™ Collibri™ PCR-fria ES DNA Library Prep Kit för Illumina System
Produktkod. 16544301 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
24 Förberedelser
96 Förberedelser
Produkttyp:
PCR-fritt ES DNA Library Prep Core Kit
PCR-fritt ES DNA Library Prep Kit med CD-index
PCR-fritt ES DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning A, 1-24)
PCR-fritt ES DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning AD, 1-96)
PCR-fritt ES DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning B, 25-48)
PCR-fritt ES DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning C, 49-72)
PCR-fritt ES DNA Library Prep Kit med UD-index (uppsättning D, 73-96)
Förpackningsstorlek:
24 reaktioner
96 reaktioner
Produktkod. 16544301
Brand: Invitrogen™ A38545024
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Invitrogen Collibri PCR-fria ES DNA Library Preparation kits är designade för nästa generations sekvensering (NGS ) på Illumina system. Satsen stöder applikationer för helgenomsekvensering (WGS) och är lämplig för alla genom.
De Collibri PCR-fritt ES DNA Library Preparation Kit är designat för snabb och bekväm biblioteksberedning från ingångar så låga som 100 ng intakt genomiskt DNA eller redan preparerade amplikoner (> 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka två timmar för det PCR-fria arbetsflödet. Om det behövs, Collibri Library Amplification Master Mix med primers kan köpas separat. Eller se Collibri ES DNA Library Preparation Kit, designat för snabb och bekväm biblioteksförberedelse med PCR från ett brett utbud av ingångar (1 500 –ng).
De Collibri PCR-fritt ES DNA Library Preparation Kit är designat för snabb och bekväm biblioteksberedning från ingångar så låga som 100 ng intakt genomiskt DNA eller redan preparerade amplikoner (> 300 bp) av vilken art som helst. Hela biblioteksförberedelseprotokollet tar cirka två timmar för det PCR-fria arbetsflödet. Om det behövs, Collibri Library Amplification Master Mix med primers kan köpas separat. Eller se Collibri ES DNA Library Preparation Kit, designat för snabb och bekväm biblioteksförberedelse med PCR från ett brett utbud av ingångar (–1 500 ng).
De Collibri PCR-fritt ES DNA Library Preparation Kit:
• Innehåller alla nödvändiga komponenter i ett enda kit* för snabb användning
• Har befogenhet att miniatyrisera vätskehanterare för att minska kostnaderna
• Ger visuell feedback under processen för
•enklare hantering. Lämpar sig för konventionell automation för att öka genomströmningen
* Satsen består av enzymatisk modifiering, storleksval/rengöring och indexerade adapterinnehållande moduler, förutom Core-kitet, som möjliggör Collibri kombination med önskade indexerade adaptrar
Collibri PCR-fritt ES DNA Library Preparation Kit innehåller inerta färgämnen som ger visuell feedback om förberedelsens framsteg: reaktionsblandningarna ändrar färg som svar på tillsatsen av kritiska komponenter vid varje steg. Dessutom genererar den enzymatiska skjuvningsmodulen (ES) i kitet ett konsekvent högt utbyte av bibliotek, vilket är tillräckligt för bibliotekskvantifiering och sekvensering och flera körningar på Illumina instrument.
Ansökningar
De Collibri PCR-fritt ES DNA Library Preparation Kit rekommenderas för:
Helgenomsekvensering
• Återsekvensering
• De novo montering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Collibri PCR-fritt ES DNA Library Prep Kit, lagra vid -20 °
•C Collibri °
• Collibri DNA Library Cleanup Kit, lagra °vid 4 C DNA CD-index, lagra vid -20 C
Beskrivning Produkten innehåller modulerna A38575024, A38586024, A43190024
Formatera Sats
Provtyp DNA
Sekvenseringstyp Genom- och DNA-sekvensering
För användning med (utrustning) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq eller iSeq , NextSeq 550, NovaSeq 6000
För användning med (applikation) Whole Genome Sequencing, Resequencing, De Novo Montering
Bibliotek Fragmentbibliotek
Antal reaktioner 24 Förberedelser
Produktlinje Collibri
Produkttyp PCR-fritt ES DNA Library Prep Kit med CD-index
Kvantitet 24 förberedelser
Frakt skick Torr is
Art Alla
Arbetsflödessteg Biblioteksgeneration