Läs mer
Collodion, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3212541 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 10117872
Brand: Thermo Scientific Acros 405355001
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Collodion
Färg Colorless to Yellow
CAS 9004-70-0, 60-29-7, 64-17-5, 8001-79-4
Fysisk form Viscous Liquid
MDL-nummer MFCD00081525
Densitet 0.7800g/mL
Merck Index 15, 2468
Kvantitet 500 mL
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Collodion, flexible
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use