Läs mer
Thermo Scientific™ Columbia agar med fårblodkontaktplatta
Produktkod. 10198572
Beskrivning:
Columbia agar med fårblodkontaktplatta
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10198572
Brand: Thermo Scientific™ PB5084C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Räkna upp stafylokocker och streptokocker från ytor med en icke-selektiv mediaformulering i kontaktplattaformat.
Räkna upp stafylokocker och streptokocker på ytor med hjälp av Thermo Scientific™ Columbia Agar med fårblod, en kontaktplatta med en icke-selektiv mediaformulering som innehåller blod för snabb produktion av stora kolonier för allround prestanda, inklusive enkel identifiering av organismer och god differentiering.
Förhindra agar från att falla ur fatet med Thermo Scientific kontaktplattor som har en kupolformad botten. GripFit™ Tekniken gör tallrikar lätta att hantera och säkerställer att locket förblir på plats under hanteringen samtidigt som det enkelt tas bort under miljöövervakning. Ett inre lager på basen av plattan är uppdelat i rutnät för att möjliggöra enkel beräkning av kolonibildande enheter (CFU) från yttester, gör det möjligt för laboratorier att rapportera om föroreningsnivåerna faller inom fördefinierade acceptabla gränser. Enkel stapling ger mer stabilitet under hantering och transport och ventilationen minskar för att förhindra att plattorna torkar ut.
Våra kontaktplattor tillverkas med hjälp av en specialiserad, automatiserad procedur för att säkerställa ett jämnt, jämnt fördelat lager av agar på varje platta. Ytprovtagning åstadkoms genom att försiktigt rulla den kupolformade ytan av agaren på området som ska testas. Om det finns mikroorganismer som kan orsaka sjukdom eller infektion, kommer de att växa och bilda lätt synliga kolonier på agarens yta. Detta erbjuder ett tillförlitligt och effektivt sätt att bestämma den mikrobiella renheten av ytområden och hjälper till att kontrollera osynliga faror i samband med mikrobiell kontaminering. Tydligt synlig tillväxt är tillgänglig inom tre dagar för bakterier och inom fem dagar för svampar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Karminröd, ogenomskinlig
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Beskrivning Columbia agar med fårblodkontaktplatta
Formatera 55 mm kontaktplatta
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agar
Fyll vikt 13,5 g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.