Läs mer
Cytiva Kolumnhållare
Produktkod. 11300312 Handla allt Cytiva Produkter
Förpackningsmängd:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11300312
Brand: Cytiva undefined
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HållerÅ KTA-kolumner. Cytiva Kolonnhållare för pelare med ytterdiameter mellan 10 och 50 mm.
  • Bifogad tillÅ KTA avant ellerÅ KTA ren med rälssystemet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kolumnhållare
Förpackningsmängd 1 vardera
För användning med ÄKTA Avant eller ÄKTA Pure som använder järnvägssystemet