Läs mer
Ark-Plas Products™ Raka kopplingar med hullingar av kommersiell kvalitet
Produktkod. 11801070
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
Total längd (metrisk):
19,55 mm
20 mm
29,84 mm
30,22 mm
49,27 mm
För användning med:
För Masterflex I/P 26 rör, Masterflex L/S 17, 24
För Masterflex L/S 16-rör
För Masterflex L/S 18, 35, 26 rör
För flexibelt rör
Masterflex L/S 15, 25 Tub
Portstorlek:
1/16 x 1/16 tum. Hulling
1/4 x 1/4 tum. Hulling
1/8 x 1/8 tum Hulling
3/16 x 3/16 tum Hulling
5/32 x 5/32 tum Hulling
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 11801070
Brand: Ark-Plas Products™ CAC18PR0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för pålitlig prestanda till ett ekonomiskt pris. Ark-Plas Products™ Raka kopplingar med hulling av kommersiell kvalitet är gjorda av naturlig polypropen i en mängd olika hullingstorlekar. Tillval finns tillgängliga för användning med Masterflex L/S 15 och 25 rör eller flexibel slang.
  • Beslag av kommersiell kvalitet designade som ett billigt alternativ med hög prestanda
  • Innehåller återvunnet löparmaterial och naturlig polypropen
  • Hullingförsedda raka kopplingar för diverse Masterflex rör eller flexibla rör
  • Finns i en rad olika hullingstorlekar, från 1,6 mm till 6,4 mm
  • Klarar upp till 125psi tryck utan klämma
  • Certifieringar av kommersiell kvalitet:
    • RoHS-kompatibel
    • USP Klass VI
    • FDA 21 CFR 177.1520
    • Fri från djurderivat
    • DEHP- och BPA-fri certifierad
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel, USP Klass VI, FDA 21 CFR 177.1520, Djurderivatfri, DEHP-fri, BPA-fri certifierad
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1,6 mm
Material Polypropen
Total längd (metrisk) 19,55 mm
För användning med För Masterflex L/S 18, 35, 26 rör
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Förpackningsmängd 25/Pk.
Portstorlek 1/16 x 1/16 tum. Hulling
Form Rak
Färg Naturlig
Maximalt tryck Upp till 125 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Hullingförsedd rak kontakt