Läs mer
Thermo Scientific™ Block, 6 x 2,0 ml
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Antal platser:
6
Beskrivning
Öka dina applikationsmöjligheter med en mängd olika tillbehör för Thermo Scientific™ Kompakta torra bad/blockvärmare.
Garanti : 2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 6 x 2,0 ml block |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific™ Kompakt torrbadkar/blockvärmare |
| Belysning | LED |
| Antal platser | 6 |
| Typ | Block |
| Mått (L x B x H) | 36 x 54 x 30 mm (1,4 x 2,1 x 1,2 tum) |